(1-Indolyl)acetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Indole-1-acetic Acid, 2-(1H-Indol-1-yl)acetic acid
I0932-1G I0932-5G
TCIAI0932-1GEA 27 EUR
TCIAI0932-1G TCIAI0932-5G
(1-Indolyl)acetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(1-Indolyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Número MDL: MFCD00047262
Núm. CAS: 24297-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59b5e33da106fefa18f96354919c62b344dd5d21&vid=59b5e33da106fefa18f96354919c62b344dd5d21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C