Imatinib mesylate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide methanesulphonate, Imatinib Methanesulphonate
I0936-100MG I0936-1G
TCIAI0936-100MGEA 59 EUR
TCIAI0936-100MG TCIAI0936-1G
Imatinib mesylate ≥98.0% (by HPLC)
Imatinib mesylate
Formula: C₂₉H₃₁N₇O·CH₄SO₃
MW: 589,72 g/mol
Número MDL: MFCD04307699
Núm. CAS: 220127-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b17449edc2e6bb9fc7c8f1b5c19e823881d78d8c&vid=b17449edc2e6bb9fc7c8f1b5c19e823881d78d8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %