Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
I0937-1G I0937-200MG
TCIAI0937-1GEA 172 EUR
TCIAI0937-1G TCIAI0937-200MG
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Formula: C₄₄H₂₈ClFeN₄
Pto. de fusión: 300°C
Número MDL: MFCD00012152
Núm. CAS: 16456-81-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Molar extinction coefficient min. 100000 (THF, 414 to 418nm)