4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
I0941-1G I0941-5G
TCIAI0941-1GEA 59 EUR
TCIAI0941-1G TCIAI0941-5G
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₅H₄N₅I
MW: 261,03 g/mol
Número MDL: MFCD03787931
Núm. CAS: 151266-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2329c4b7b1fe460150efaeeaf8def193becf5e90&vid=2329c4b7b1fe460150efaeeaf8def193becf5e90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %