Ibutilide hemifumarate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
I0946-20MG I0946-100MG
TCIAI0946-20MGEA 58 EUR
TCIAI0946-20MG TCIAI0946-100MG
Ibutilide hemifumarate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Ibutilide hemifumarate
Formula: C₂₀H₃₆N₂O₃S
Número MDL: MFCD01715410
Núm. CAS: 122647-32-9
Índice Merck: 14,04883
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c43d77cce486b6741669692246bb2d4d674fe2a&vid=1fda322cbffbe2058b098a9286071dfde2e67a9b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %