4-Isopropylthiophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Isopropylthio)benzeneboronic acid, 4-(Isopropylthio)phenylboronic acid
I0950-1G I0950-5G
TCIAI0950-1GEA 24 EUR
TCIAI0950-1G TCIAI0950-5G
4-Isopropylthiophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Isopropylthiophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₂S
MW: 196,08 g/mol
Número MDL: MFCD03411947
Núm. CAS: 380427-38-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e14e9bdc3954f5f3c648d665c74e878f885a4b7&vid=4e14e9bdc3954f5f3c648d665c74e878f885a4b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %