4-Iodotriphenylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-N,N-diphenylaniline
I0951-1G I0951-5G
TCIAI0951-1GEA 82 EUR
TCIAI0951-1G TCIAI0951-5G
4-Iodotriphenylamine ≥98.0% (por GC)
4-Iodotriphenylamine
Formula: C₁₈H₁₄IN
MW: 371.22 g/mol
Número MDL: MFCD11046352
Núm. CAS: 38257-52-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aad3fb12d65fd5bd7343ebfe22a7e28c07290380&vid=aad3fb12d65fd5bd7343ebfe22a7e28c07290380&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C