2-Etilhexanoato de cobre (II)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
20539.09
20539.18
20539.09EA
80.2
EUR
20539.09
20539.18
2-Etilhexanoato de cobre (II)
2-Etilhexanoato de cobre (II)
CAS No.: 149-11-1
Molecular Formula: C16H30CuO4
Formula Weight: 349.96
Physical Form: Powder/Lump
Appearance: Blue-green
Melting Point: 252° dec.
MDL No.: MFCD00015695
Formula:
C₁₆H₃₀CuO₄ Pto. de fusión: 252 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015695 Núm. CAS: 149-11-1 EINECS: 205-731-0 |