1-Isochromanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-one, Isochroman-1-one
I0953-1G I0953-5G
TCIAI0953-1GEA 40 EUR
TCIAI0953-1G TCIAI0953-5G
1-Isochromanone ≥98.0% (por GC)
1-Isochromanone
Formula: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD00799232
Núm. CAS: 4702-34-5
EINECS: 225-179-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa3eff8708c97be56fa9345525d5341e2029d64&vid=6aa3eff8708c97be56fa9345525d5341e2029d64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %