Imidocarb Dipropionate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Bis(3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl)urea dipropionate
I0957-1G I0957-5G
TCIAI0957-1GEA 50 EUR
TCIAI0957-1G TCIAI0957-5G
Imidocarb Dipropionate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Imidocarb Dipropionate
Formula: C₁₉H₂₀N₆O·₂C₃H₆O₂
MW: 496,57 g/mol
Número MDL: MFCD00013161
Núm. CAS: 55750-06-6
EINECS: 259-791-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5228fc1b149d57df3b6ef0c704f7d9118b70ee8&vid=d5228fc1b149d57df3b6ef0c704f7d9118b70ee8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %