5-Iodo-2-methoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0960-1G I0960-5G
TCIAI0960-1GEA 42 EUR
TCIAI0960-1G TCIAI0960-5G
5-Iodo-2-methoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
5-Iodo-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆INO
Número MDL: MFCD02683860
Núm. CAS: 933672-32-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C