9-(4-Iodophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9-(4-Iodophenyl)-9H-carbazole
I0961-1G I0961-5G
TCIAI0961-1GEA 127 EUR
TCIAI0961-1G TCIAI0961-5G
9-(4-Iodophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(4-Iodophenyl)carbazole
Formula: C₁₈H₁₂IN
MW: 369,21 g/mol
Número MDL: MFCD11617970
Núm. CAS: 57103-15-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C