2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Isopropyl-2-adamantyl methacrylate, Methacrylic acid 2-Isopropyl-2-adamantyl ester
I0962-25G I0962-5G
TCIAI0962-25GEA 207 EUR
TCIAI0962-25G TCIAI0962-5G
2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane ≥98.0% (por GC)
2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane
Formula: C₁₇H₂₆O₂
MW: 262,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22571643
Núm. CAS: 297156-50-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C