5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Iodo-1-methylpyrazole
I0963-1G I0963-5G
TCIAI0963-1GEA 57 EUR
TCIAI0963-1G TCIAI0963-5G
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
Número MDL: MFCD11109327
Núm. CAS: 34091-51-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C