2-Iododibenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0968-1G I0968-5G
TCIAI0968-1GEA 150 EUR
TCIAI0968-1G TCIAI0968-5G
2-Iododibenzofuran ≥98.0% (por GC)
2-Iododibenzofuran
Formula: C₁₂H₇IO
Número MDL: MFCD00092649
Núm. CAS: 5408-56-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4a76789f1bc64f59e7717bb42b8d690b662e2bd&vid=c4a76789f1bc64f59e7717bb42b8d690b662e2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C