5'-Iodo-m-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Iodo-3,5-diphenylbenzene, 5'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
I0969-200MG I0969-1G
TCIAI0969-200MGEA 63 EUR
TCIAI0969-200MG TCIAI0969-1G
5'-Iodo-m-terphenyl ≥98.0% (por GC)
5'-Iodo-m-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₃I
Número MDL: MFCD26131291
Núm. CAS: 87666-86-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c909eb3658a429f0cb5ead433684c175fec1eac&vid=1c909eb3658a429f0cb5ead433684c175fec1eac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C