Imidazole Hydroiodide, low water content ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Imidazolium iodide
I0970-1G I0970-5G
TCIAI0970-1GEA 63 EUR
TCIAI0970-1G TCIAI0970-5G
Imidazole Hydroiodide, low water content ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Imidazole Hydroiodide
Formula: C₃H₄N₂·HI
Núm. CAS: 68007-08-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=645a3bbc67a6f2a8b9a2f949241863c43e2c502f&vid=645a3bbc67a6f2a8b9a2f949241863c43e2c502f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Water max. 100 ppm