Imipramine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
I0971-1G I0971-5G I0971-25G
TCIAI0971-1GEA 37 EUR
TCIAI0971-1G TCIAI0971-5G TCIAI0971-25G
Imipramine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Imipramine hydrochloride
Formula: C₁₉H₂₄N₂·HCl
MW: 316,87 g/mol
Número MDL: MFCD00012669
Núm. CAS: 113-52-0
EINECS: 204-030-7
Índice Merck: 14,04920
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9678e805d360778309dca9875cea9df6aea1a993&vid=9678e805d360778309dca9875cea9df6aea1a993&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C