Ácido 4-iodo-3-nitrobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0980-1G I0980-5G
TCIAI0980-1GEA 16 EUR
TCIAI0980-1G TCIAI0980-5G
Ácido 4-iodo-3-nitrobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-iodo-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄INO₄
Número MDL: MFCD00502399
Núm. CAS: 35674-27-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9899229db3679b4548325f727e6754934a4a13fa&vid=9899229db3679b4548325f727e6754934a4a13fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C