Isothiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0982-200MG I0982-1G
TCIAI0982-200MGEA 47 EUR
TCIAI0982-200MG TCIAI0982-1G
Isothiazole ≥98.0% (por GC)
Isothiazole
Formula: C₃H₃NS
Pto. Ebullición: 114°C
Número MDL: MFCD00020818
Núm. CAS: 288-16-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feac7b3024f7ffcff94b6be3fcbc233dceb958ce&vid=feac7b3024f7ffcff94b6be3fcbc233dceb958ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %