2-(4-Iodophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
I0983-200MG
I0983-1G
TCIAI0983-200MGEA
62
EUR
TCIAI0983-200MG
TCIAI0983-1G
2-(4-Iodophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(4-Iodophenyl)-1-phenylbenzimidazole
Formula:
C₁₉H₁₃IN₂ |
Número MDL:
MFCD29089366 Núm. CAS: 760212-42-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 178.0 to 182.0 deg-C |