3-Isopropoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
I0984-1G I0984-5G
TCIAI0984-1GEA 31 EUR
TCIAI0984-1G TCIAI0984-5G
3-Isopropoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Isopropoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
MW: 180.01 g/mol
Número MDL: MFCD03701512
Núm. CAS: 216485-86-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32845bb21b31f8cd46dbf9fc89e9073d93d288a5&vid=32845bb21b31f8cd46dbf9fc89e9073d93d288a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %