Isotiocianato de 3-iodofenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Iodo-3-isotiocianatobenceno
I0985-1G I0985-5G
TCIAI0985-1GEA 27 EUR
TCIAI0985-1G TCIAI0985-5G
Isotiocianato de 3-iodofenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 3-iodofenilo
Formula: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Pto. Ebullición: 296
Pto. de fusión: 46
Número MDL: MFCD00041074
Núm. CAS: 3125-73-3
UN: 2923
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9f021a29c9dc367953e89bc35786669e6999134&vid=a9f021a29c9dc367953e89bc35786669e6999134&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C