4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0987-1G I0987-5G
TCIAI0987-1GEA 58 EUR
TCIAI0987-1G TCIAI0987-5G
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₃F₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800709
Núm. CAS: 143782-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f51471fdf149e7612ef676294fc5ddcf014147e&vid=9f51471fdf149e7612ef676294fc5ddcf014147e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C