2-Iodo-5-nitrotolueno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0992-5G I0992-25G I0992-1G
TCIAI0992-5GEA 109 EUR
TCIAI0992-5G TCIAI0992-25G TCIAI0992-1G
2-Iodo-5-nitrotolueno ≥96.0% (por GC)
2-Iodo-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₆INO₂
Número MDL: MFCD00051517
Núm. CAS: 5326-38-5
EINECS: 226-204-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C