1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododecan-1,12-diol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0994-1G I0994-5G
TCIAI0994-1GEA 22 EUR
TCIAI0994-1G TCIAI0994-5G
1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododecan-1,12-diol ≥96.0% (por GC)
1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododecan-1,12-diol
Formula: C₁₂H₆F₂₀O₂
Número MDL: MFCD00236625
Núm. CAS: 183162-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01b2574e51ea2cd9f589b07323fd21c431952aef&vid=01b2574e51ea2cd9f589b07323fd21c431952aef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C