2-Isopropylbenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0997-1G I0997-5G
TCIAI0997-1GEA 75 EUR
TCIAI0997-1G TCIAI0997-5G
2-Isopropylbenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Isopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Número MDL: MFCD00045836
Núm. CAS: 2438-04-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d266aee9f66ffc1b5edf681321a12a37130cf34&vid=0d266aee9f66ffc1b5edf681321a12a37130cf34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C