1-Isopropylpyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Isopropyl-1H-pyrazole
I0999-1ML I0999-5ML
TCIAI0999-1MLEA 37 EUR
TCIAI0999-1ML TCIAI0999-5ML
1-Isopropylpyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Isopropylpyrazole
Formula: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Número MDL: MFCD07468920
Núm. CAS: 18952-87-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c30ea902f86177a459a9722e514951d51bd0a046&vid=c30ea902f86177a459a9722e514951d51bd0a046&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %