(3-Iodofenil)acetonitrilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I1002-1G I1002-5G
TCIAI1002-1GEA 63 EUR
TCIAI1002-1G TCIAI1002-5G
(3-Iodofenil)acetonitrilo ≥96.0% (por GC)
(3-Iodofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆IN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040890
Núm. CAS: 130723-54-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8943fe7b19a01b186a1855a8756bb536b9f8a3c5&vid=8943fe7b19a01b186a1855a8756bb536b9f8a3c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %