3-Iodo-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Iodo-6-nitroindazole
I1004-1G I1004-5G
TCIAI1004-1GEA 75 EUR
TCIAI1004-1G TCIAI1004-5G
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄IN₃O₂
MW: 289,0300 g/mol
Número MDL: MFCD07781652
Núm. CAS: 70315-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d66e9926b156afe50af31b7b3ee4e2b66ded75a7&vid=d66e9926b156afe50af31b7b3ee4e2b66ded75a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %