Imidazole hydrobromide, low water content ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Imidazolium bromide
I1006-5G I1006-1G
TCIAI1006-5GEA 167 EUR
TCIAI1006-5G TCIAI1006-1G
Imidazole hydrobromide, low water content ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Imidazole hydrobromide
Formula: C₃H₄N₂·HBr
MW: 148.99 g/mol
Pto. de fusión: 221°C
Núm. CAS: 101023-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd878247d9c5808411f5198ac9b6b36b26de546d&vid=fd878247d9c5808411f5198ac9b6b36b26de546d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Water max. 100 ppm