2-Imidazolecarboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I1008-1G
I1008-5G
TCIAI1008-1GEA
58
EUR
TCIAI1008-1G
TCIAI1008-5G
2-Imidazolecarboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
2-Imidazolecarboxylic acid
Formula:
C₄H₄N₂O₂ Pto. de fusión: 164°C |
Número MDL:
MFCD00270816 Núm. CAS: 16042-25-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Dark blue powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |