4-Iodo-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I1010-200MG I1010-1G
TCIAI1010-200MGEA 50 EUR
TCIAI1010-200MG TCIAI1010-1G
4-Iodo-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-4'-propylbiphenyl
Formula: C₁₅H₁₅I
Número MDL: MFCD12923241
Núm. CAS: 782477-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f33fceb4f7e03e3ffe55f435ca3a533455fe902e&vid=f33fceb4f7e03e3ffe55f435ca3a533455fe902e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C