2-(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2-Isopropyl-5-methylphenoxy)acetic acid
I1014-1G I1014-5G
TCIAI1014-1GEA 59 EUR
TCIAI1014-1G TCIAI1014-5G
2-(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)acetic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Número MDL: MFCD00021757
Núm. CAS: 5333-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8b71536d9c3378b3061ee9a9ced44c9c881facd&vid=a8b71536d9c3378b3061ee9a9ced44c9c881facd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C