3-Iodo-1H-pyrazole ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Iodopyrazole
I1016-1G I1016-5G
TCIAI1016-1GEA 67 EUR
TCIAI1016-1G TCIAI1016-5G
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97.0% (por GC)
3-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
Número MDL: MFCD12022324
Núm. CAS: 4522-35-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f650cd569c3fe8c406865025b46b6d0afded43b&vid=0f650cd569c3fe8c406865025b46b6d0afded43b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C