4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
I1018-1G
I1018-5G
TCIAI1018-1GEA
32
EUR
TCIAI1018-1G
TCIAI1018-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₈H₃F₃IN MW: 297,02 g/mol |
Número MDL:
MFCD08458091 Núm. CAS: 101066-87-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 50.0 to 55.0 deg-C |