5-Iodo-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Iodo-2-metilanilina
I1021-5G I1021-25G
TCIAI1021-5GEA 49 EUR
TCIAI1021-5G TCIAI1021-25G
5-Iodo-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Iodo-o-toluidina
Formula: C₇H₈IN
MW: 233.05 g/mol
Pto. Ebullición: 273
Número MDL: MFCD00051531
Núm. CAS: 83863-33-6
EINECS: 281-094-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C