4-Iodo-3-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-4-methyl-2-nitrobenzene
I1022-1G I1022-5G
TCIAI1022-1GEA 18 EUR
TCIAI1022-1G TCIAI1022-5G
4-Iodo-3-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-3-nitrotolueno
Formula: C₇H₆INO₂
MW: 263.03 g/mol
Pto. de fusión: 55
Número MDL: MFCD00024196
Núm. CAS: 5326-39-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C