4-Iodo-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I1029-1G I1029-5G
TCIAI1029-1GEA 25 EUR
TCIAI1029-1G TCIAI1029-5G
4-Iodo-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264.02 g/mol
Número MDL: MFCD06808526
Núm. CAS: 20691-72-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C