IR 783 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Sodium 4-(2-(2-(2-chloro-3-(2-(3,3-dimethyl-1-(4-sulphonatobutyl)-3H-indol-1-ium-2-yl)vinyl)cyclohex-2-en-1-ylidene)ethylidene)-3,3-dimethylindolin-1-yl)butane-1-sulphonate, Sodium 4-[2-[2-[2-Chloro-3-[2-[3,3-dimethyl-1-(4-sulphonatobutyl)indol-1-ium-2-yl]ethenyl]cyclohex-2-en-1-ylidene]ethylidene]-3,3-dimethylindol-1-yl]butane-1-sulphonate, 2-[2-[2-Chloro-3-[2-[1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-(4-sulphobutyl)-2H-indol-2-ylidene]ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulphobutyl)-3H-indolium Inner salt sodium salt
Formula:
C₃₈H₄₆ClN₂NaO₆S₂ MW: 749,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD03093208 Núm. CAS: 115970-66-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red to Dark blue to Black powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |
Lambda max. | 779.0 to 784.0 nm |
Absorbance (E1%1cm) | min. 3650 (MeOH, 779.0 to 784.0 nm) |