Perfluoro-15-crown-5-ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I1043-1G I1043-5G
TCIAI1043-1GEA 52 EUR
TCIAI1043-1G TCIAI1043-5G
Perfluoro-15-crown-5-ether ≥98.0% (por GC)
Perfluoro-15-crown-5-ether
Formula: C₁₀F₂₀O₅
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: -12°C
Número MDL: MFCD01320747
Núm. CAS: 97571-69-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %