4-[(4-Isopropoxyphenyl)sulphonyl]phenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I1045-25G I1045-5G
TCIAI1045-25GEA 134 EUR
TCIAI1045-25G TCIAI1045-5G
4-[(4-Isopropoxyphenyl)sulphonyl]phenol ≥98.0% (por GC)
4-[(4-Isopropoxyphenyl)sulphonyl]phenol
Formula: C₁₅H₁₆O₄S
Número MDL: MFCD01861244
Núm. CAS: 95235-30-6
EINECS: 405-520-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C