Isopropamide iodide ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)diisopropylmethylammonium iodide, 4-Amino-N,N-diisopropyl-N-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-1-butanaminium iodide

I1048-1G I1048-5G
TCIAI1048-1GEA 189 EUR
TCIAI1048-1G TCIAI1048-5G
Isopropamide iodide ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Isopropamide iodide
Formula: C₂₃H₃₃IN₂O
MW: 480,43 g/mol
Pto. de fusión: 201°C
Número MDL: MFCD00063513
Núm. CAS: 71-81-8
EINECS: 200-766-8
Índice Merck: 14,05202
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0be0a7be50b32fea16e052ac8f74821296dde45c&vid=0be0a7be50b32fea16e052ac8f74821296dde45c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR