Sisomicin sulphate Salt ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bis((2R,3R,4R,5R)-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2S,3R)-3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol) pentakis(sulphate), Sisomicin sulphate
I1049-1G
I1049-250MG
TCIAI1049-1GEA
114
EUR
TCIAI1049-1G
TCIAI1049-250MG
Sisomicin sulphate Salt ≥98.0% (by HPLC)
Sisomicin sulphate Salt
Formula:
(C₁₉H₃₇N₅O₇)₂·5H₂SO₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00058308 Núm. CAS: 53179-09-2 EINECS: 258-414-4 Índice Merck: 14,08550 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +98.0 to +104.0 deg (C=1, H2O) |
Drying loss | max. 5.0 % |