(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4S,4'S)-2,2'-(Propane-2,2-diyl)bis(4-isopropyl-4,5-dihydrooxazole), (S,S)-2,2-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)propane
I1051-250MG I1051-1G
TCIAI1051-250MGEA 41 EUR
TCIAI1051-250MG TCIAI1051-1G
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) ≥98.0% (por GC)
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline)
Formula: C₁₅H₂₆N₂O₂
MW: 266.39 g/mol
Número MDL: MFCD08458310
Núm. CAS: 131833-92-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%