1-Hidroxiisoquinolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
I1054-1G I1054-5G
TCIAI1054-1GEA 44 EUR
TCIAI1054-1G TCIAI1054-5G
1-Hidroxiisoquinolina ≥98.0% (por GC)
1-Hidroxiisoquinolina
Formula: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Número MDL: MFCD00006899
Núm. CAS: 491-30-5
EINECS: 207-732-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C