3-Iodobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Iodo-biphenyl
I1055-1G I1055-5G
TCIAI1055-1GEA 55 EUR
TCIAI1055-1G TCIAI1055-5G
3-Iodobiphenyl ≥98.0% (por GC)
3-Iodobiphenyl
Formula: C₁₂H₉I
MW: 280.11 g/mol
Pto. Ebullición: 178°C
Número MDL: MFCD09032441
Núm. CAS: 20442-79-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %