2-Isopropyl-4-(N-methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride
I1057-1G
I1057-5G
TCIAI1057-1GEA
37
EUR
TCIAI1057-1G
TCIAI1057-5G
2-Isopropyl-4-(N-methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Isopropyl-4-(N-methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride
Formula:
C₈H₁₄N₂S·₂HCl MW: 243,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11841218 Núm. CAS: 1185167-55-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |