(4-Iodofenil)acetonitrilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I1058-1G I1058-5G
TCIAI1058-1GEA 41 EUR
TCIAI1058-1G TCIAI1058-5G
(4-Iodofenil)acetonitrilo ≥95.0% (por GC)
(4-Iodofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆IN
Número MDL: MFCD00060306
Núm. CAS: 51628-12-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C