1H-Indole-3-carbaldehyde oxime ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-3-carbaldehyde Oxime, 1H-Indole-3-carboxaldehyde Oxime
I1060-1G I1060-5G
TCIAI1060-1GEA 83 EUR
TCIAI1060-1G TCIAI1060-5G
1H-Indole-3-carbaldehyde oxime ≥98.0% (por GC)
1H-Indole-3-carbaldehyde oxime
Formula: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Número MDL: MFCD00022737
Núm. CAS: 2592-05-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %